Learn More
Disulfuro de dialilo, téc. 80 %, resto principalmente sulfuro de dialilo y trisulfuro de dialilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387556 25 g 25 g
11377556 5 g 5 g
11397556 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11106.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.08€
    51.65€ / 25 g
    Ahorro 8.43€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Disulfuro de dialilo, 80 %, C6H10S2, número CAS-2179-57-9, dialildisulfuro, alil disulfuro, 4,5-ditia-1,7-octadieno, 3-alildisulfanil-propeno, 2-propenil disulfuro, dialil disulfuro, disulfuro, di-2-propenil, 1,2-dialildisulfano, 100 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2179-57-9
Fórmula molecular C6H10S2
Peso molecular (g/mol) 146.27
Número MDL MFCD00008656
Clave InChI PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diallyl disulfide, allyl disulfide, diallyldisulfide, diallyl disulphide, disulfide, di-2-propenyl, 1,2-diallyldisulfane, 2-propenyl disulphide, allyl disulphide, 4,5-dithia-1,7-octadiene, 3-allyldisulfanyl-propene
PubChem CID 16590
ChEBI CHEBI:4488
Nombre IUPAC 3-(prop-2-enildisulfanil)prop-1-eno
SMILES C=CCSSCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diallyl disulfide
Densidad 1.008
Punto de ebullición 180°C to 190°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Garlic-like
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente sulfuro de dialilo y trisulfuro de dialilo
Fórmula lineal CH2=CHCH2S-SCH2CH=CH2
Índice de refracción 1.541
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1699241
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.27
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diallyl disulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diallyl disulfide