Learn More
Ftalato de Dialquilo (Alquilo = Heptilo: Heptilo, Nonilo:Nonilo, Undecil:Undecil, Heptilo:Nonilo, Heptilo:Undecil, Nonilo:Undecil), TRC
Código de producto. 30179458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179458 1 g 1 g
30178942 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4149001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68515-42-4
Fórmula molecular C8 H4 O4 . 2(Cx H2x+1)
Peso molecular (g/mol) 418.6
Sinónimo Dialkyl Phthalate (Alkyl= Heptyl:Heptyl, Nonyl:Nonyl, Undecyl:Undecyl, Heptyl:Nonyl, Heptyl:Undecyl, Nonyl:Undecyl)
Nombre IUPAC Fetalato de heptilo undecilo
SMILES [CH2+1]OC(C1=CC=CC=C1C(O[CH2+1])=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dialkyl Phthalate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-10-11-12-14-18-22-30-26(28)24-20-16-15-19-23(24)25(27)29-21-17-13-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3