Learn More
Dialifos, TRC
Código de producto. 30366767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366767 250 mg 250 miligramos
30360202 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366767 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416123250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10311-84-9
Fórmula molecular C14 H17 Cl N O4 P S2
Peso molecular (g/mol) 393.85
Sinónimo Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)phthalimide (7CI,8CI), Phthalimide, N-(2-chloro-1-mercaptoethyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), Dialifor, Dialifos, Dialiphor, Dialiphos, Hercules 14503, O,O-Diethyl S-(2-chloro-1-phthalimidoethyl) phosphorodithioate, S-(2-Chloro-1-phthalimidoethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate, Torak
Nombre IUPAC 2-(2-cloro-1-dietoxifosfinonoiilsulfanilil) isoindol-1,3-dión
SMILES CCOP(=S)(OCC)SC(CCl)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dialifos
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17ClNO4PS2/c1-3-19-21(22,20-4-2)23-12(9-15)16-13(17)10-7-5-6-8-11(10)14(16)18/h5-8,12H,3-4,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.0025