Learn More
VEE GEE Termómetro de dial
Descripción
- El termómetro de dial muestra la temperatura mediante un vástago de metal y una escala circular.
- No necesita pilas, es resistente y puedes cambiar las lecturas utilizando el tornillo de calibración en la parte posterior.
Especificaciones
Especificaciones
| Visualizar cotas | 2,54 cm de diámetro |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de calidad de alimentos y bebidas, uso general de laboratorio y pruebas de asfalto/hormigón. |
| Incluye | Funda de plástico con clip de bolsillo para guardarla. |
| Longitud de la sonda (imperial) | 5 in |
| Longitud (métrico) | 12.7 cm |
| Material | Metal |
| Tipo de producto | Termómetro de vidrio serializado |
| Temperatura máx. (imperial) | 158°F |
| Temperatura máxima | 70°C |
| Temperatura mín. (imperial) | -40 °F |
| Mostrar más |