Learn More
Diaion™ WA30, resina de intercambio iónico, tipo poroso débilmente básico, 1,5 meq/ml en poli(estireno-divinilbenceno), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415025
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15415025 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15415025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046592.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Tratamiento de agua, refinado de jarabe de almidón y glucosa, refinado de azúcar de remolacha
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diaion™ WA30, ion exchange resin
Forma física Gránulos de 300-1180 μm
Nombre de nota Weakly basic porous type, 1.5meq/mL on poly(styrene-divinylbenzene)
CAS 65405-58-5
Olor Odorless
Tamaño de partículas 300 to 1180μm
Fórmula molecular C21H25N
Color Amarillo
Sinónimo divinylbenzene, vinylbenzyl dimethylamine polymer, benzenemethanamine, ar-ethenyl-n,n-dimethyl-, polymer with diethenylbenzene, 2-ethenylphenyl methyl dimethylamine; divinylbenzene, 1,2-bis ethenyl benzene; 1-2-ethenylphenyl-n,n-dimethylmethanamine
Cantidad 1 kg
Clave InChI OTCJDTFYONDHFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1C=C
Nombre IUPAC 1,2-bis(etenil)benceno;1-(2-etenilfenil)-N,N-dimetilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 291.438
PubChem CID 6455131