Learn More
Diaion Resina HP-20, TRC
Código de producto. 30367840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30367840 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30367840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416514100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dianion HP-20 Resin
CAS 9052-95-3
Fórmula molecular [CH2CH(C6H5)]x[CH2CH[C6H4(CHCH2)]]y
Cantidad 100 g
Sinónimo Divinylbenzene-ethylstyrene-styrene Copolymer, Divinylbenzene-ethylstyrene-styrene Polymer, Divinylbenzene-ethylvinylbenzene-styrene Copolymer, Divinylbenzene-ethylvinylbenzene-styrene Polymer, Ethylvinylbenzene-divinylbenzene-styrene Copolymer, Ethylvinylbenzene-styrene-divinylbenzene Copolymer, JSR-SX 8704, JSR-SX 8742, Porapak P, SSX 303ABE, SX 8704, Styrene-divinylbenzene-ethylvinylbenzene Copolymer, Synachrom E
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22.C5H12/c1-3-16(18-12-8-5-9-13-18)14-15(2)17-10-6-4-7-11-17;1-4-5(2)3/h4-13,15-16H,3,14H2,1-2H3;5H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)C.CCC(CC(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Peso molecular (g/mol) 310.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2348