Learn More
Diaion™ CR11(Na), resina quelante, tipo altamente poroso, 0,5 mmol/ml en poli(estireno-divinilbenceno), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diaion™ CR11 (Na), chelating resin |
| Forma física | Gránulos de 355-1180 μm |
| Nombre de nota | Highly porous type, 0.5mmole/mL on poly(styrene-divinylbenzene) |
| CAS | 74350-44-0 |
| Olor | Odorless |
| Tamaño de partículas | 355 to 1180μm |
| Cantidad | 1 kg |