Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante para gradillas Diagnostik™
Código de producto. 11836470 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
Varía según gradilla
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
11836470 Varía según gradilla cada uno
1 options
Código de producto. 11836470 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75006480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10980.00€
    10100.00€ / paquete de 1
    Ahorro 880.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Dé cabida a diversos tamaños de tubo con una amplia variedad de bandejas usando el rotor basculante para gradillas Thermo Scientific™ Diagnostik™.
Dé cabida a toda diversos tamaños de tubo con una amplia variedad de bandejas usando el rotor basculante para gradillas Thermo Scientific™ Diagnostik™, para su uso con las centrífugas Cryofuge 5500i.
Información para pedidos:
Las bandejas para estos rotores se venden por separado; solicite el rotor (75006480) que incluye el cuerpo del rotor (70060333), el cestillo del rotor (cant. 2.) (70060335) y la grasa (70006692). Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante para gradillas Diagnostik
Material Cuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad Varía según gradilla
RCF máx. 2.550 x g
Vel. máx 3.500 rpm
Radio (métrico) 186 mm
Radio mín. (métrico) 141 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall RC 4 Series, Cryofuge 5500i y Multifuge 4
Ángulo 90°
RCF mín. 1.929 x g