Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para TSH (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280602 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Hormona estimulante de la tiroides (TSH)
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280602 Hormona estimulante de la tiroides (TSH) 1 set
1 options
Código de producto. 30280602 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07TSH5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de diagnóstico de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) está diseñado para la determinación cuantitativa in vitro de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) en suero y plasma humanos.
  • El kit de diagnóstico para TSH (suero/plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La medición de TSH es útil para ayudar a los profesionales médicos a detectar hipotiroidismo primario en la población adulta. También podría utilizarse para la detección del hipotiroidismo en neonatos.
  • El casete de prueba de TSH (suero/plasma) detecta la hormona estimulante de la tiroides a través de la tecnología de detección cuantitativa inmunocromatográfica.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente mediante la fuerza cromatográfica.
  • Si la muestra de prueba contiene TSH, se une al anticuerpo TSH que está conjugado con microesferas fluorescentes.
  • Luego, el complejo será capturado por el anticuerpo de captura recubierto en la membrana de nitrocelulosa (línea de prueba).
  • La concentración de TSH en la muestra se correlaciona linealmente con la intensidad de la señal de fluorescencia capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar del producto, el MPQuanti calcula la concentración de TSH en la muestra.™ Analizador de inmunoflorescencia para mostrar la concentración de TSH en la muestra.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 0,1-μ100 UI/mL, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
  • Adecuado para la detección de neonatos y adultos.
Especificaciones
Analitos detectables Hormona estimulante de la tiroides (TSH)
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Suero humano, plasma humano
Tipo POC, cuantitativo, TSH
Formulario Listo para usar (RTU)