Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para triyodotironina (T3 ) (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280606 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Total T3
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280606 Total T3 1 set
1 options
Código de producto. 30280606 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07T35025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Kit de diagnóstico para triyodotironina (T3 ) está destinado a la detección cuantitativa in vitro de triyodotironina total (T3 ) en suero o plasma humano.
  • Kit de diagnóstico para triyodotironina (T3 ) (Suero/Plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente. T3 en el ejemplar competirá con el T3 antígeno recubierto en la tira.
  • Cuanto menos T3 En la muestra, cuantas más microesferas fluorescentes conjugadas con anticuerpos anti-T3 puedan ser capturadas por el T3 antígeno recubierto en la tira.
  • La concentración de T3 en la muestra está inversamente relacionada con la intensidad de la señal fluorescente capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, la concentración de T3 en la muestra se calcula mediante el, compatible sólo con el MPQuanti™ Analizador de inmuflorescencia, para mostrar T3 concentración en la muestra.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 62 a 9,24 nmol/L, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
Especificaciones
Analitos detectables Total T3
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Suero humano, plasma humano
Tipo POC, Cuantitativo, T3 , Triyodotironina
Formulario Listo para usar (RTU)