Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para tiroxina (T4 ) (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280611 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Tiroxina (T4 )
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280611 Tiroxina (T4 ) 1 set
1 options
Código de producto. 30280611 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07T45025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Kit de diagnóstico para tiroxina total (T4 ) está destinado a la determinación cuantitativa in vitro de tiroxina total (T4 ) en suero o plasma humano.
  • Kit de diagnóstico para tiroxina (T4 ) (Suero/Plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente. T4 en la muestra competirá con el T4 antígeno recubierto sobre la membrana.
  • Cuanto menos T4 En la muestra, cuantas más microesferas fluorescentes conjugadas con anticuerpos anti-T4 puedan ser capturadas por el T4 antígeno recubierto en la membrana (línea de prueba).
  • La concentración de T4 en la muestra está inversamente relacionada con la intensidad de la señal fluorescente capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, la concentración de T4 en la muestra se calcula mediante el MPQuanti™ Analizador de inmuflorescencia para mostrar T4 concentración en la muestra.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 87 ̴ 300 nmol/L, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
Specifications
Analitos detectables Tiroxina (T4 )
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Suero humano, plasma humano
Tipo POC, Cuantitativo, T4 , tiroxina
Formulario Listo para usar (RTU)