Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para prolactina (PRL) (MPQuanti™ solo)
Tienda MP Biomedicals ProductosDescription
- El casete de prueba PRL (sangre total/suero/plasma) se basa en el inmunoensayo de fluorescencia para la detección cuantitativa de prolactina (PRL) en sangre total, suero o plasma humano.
- La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente. Si la muestra contiene PRL, se adhiere a los anticuerpos anti-PRL conjugados con microesferas fluorescentes.
- Luego, el complejo será capturado por los anticuerpos de captura recubiertos en la membrana de nitrocelulosa (línea de prueba).
- La concentración de PRL en la muestra se correlaciona linealmente con la intensidad de la señal de fluorescencia capturada en la línea T.
- De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, el MPQuanti calcula la concentración de PRL en la muestra.™ Analizador de inmuflorescencia para mostrar la concentración de PRL en la muestra.
- Marcado CE
- Para uso profesional de diagnóstico in vitro
- Trabajando sólo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
- Rango de trabajo lineal: 1-200 ng/mL, R ≥0,990
- Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
Specifications
Specifications
| Analitos detectables | Prolactina |
| Método de detección | Inmunofluorescencia |
| Tipo de muestra | Sangre humana completa, suero humano, plasma humano |
| Tipo | POC, cuantitativo, prolactina, PRL |
| Formulario | Listo para usar (RTU) |