Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para progesterona (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280621 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Progesterona
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280621 Progesterona 1 set
1 options
Código de producto. 30280621 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07PROG5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de diagnóstico de progesterona está diseñado para la determinación cuantitativa in vitro de progesterona en suero y plasma humanos.
  • El kit de diagnóstico de progesterona (suero/plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente. La progesterona en la muestra competirá con el antígeno de progesterona recubierto en la membrana con el anticuerpo de progesterona marcado con microesferas fluorescentes.
  • Cuanto menos progesterona haya en la muestra, mayor será la probabilidad de que los anticuerpos anti-progesterona conjugados con microesferas fluorescentes puedan ser capturados por el antígeno de progesterona recubierto en la membrana (línea de prueba).
  • La concentración de progesterona en la muestra está inversamente relacionada con la intensidad de la señal fluorescente capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, el MPQuanti calcula la concentración de progesterona en la muestra.™ Analizador de inmunoflorescencia para mostrar la concentración de progesterona en la muestra.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 1,4 ̴ 60 ng/mL, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
Especificaciones
Analitos detectables Progesterona
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Suero humano, plasma humano
Tipo POC, cuantitativo, progesterona, hormona
Formulario Listo para usar (RTU)