Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para procalcitonina (PCT ) (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280604 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Procalcitonina
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280604 Procalcitonina 1 set
1 options
Código de producto. 30280604 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07PCT5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Kit de diagnóstico para procalcitonina (PCT ) está destinado a la determinación cuantitativa in vitro de procalcitonina humana (PCT ) en sangre completa, suero o plasma humano.
  • Kit de diagnóstico para procalcitonina (PCT ) (Sangre entera/suero/plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente. Si la muestra contiene procalcitonina, ésta se adhiere a los anticuerpos anti-procalcitonina conjugados con microesferas fluorescentes.
  • Luego, el complejo será capturado por los anticuerpos de captura recubiertos en la membrana de nitrocelulosa (línea de prueba).
  • La concentración de PCT en la muestra se correlaciona con la intensidad de la señal de fluorescencia capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, la concentración de PCT en la muestra se calcula mediante el MPQuanti™ Analizador de inmuflorescencia para mostrar PCT concentración en la muestra.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 1-50 ng/mL, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
  • Se utiliza como ayuda en el diagnóstico de enfermedades inflamatorias.
Especificaciones
Analitos detectables Procalcitonina
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Sangre humana completa, suero humano, plasma humano
Tipo POC, cuantitativo, procalcitonina, PCT
Formulario Listo para usar (RTU)