Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para mioglobina (MYO) (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280608 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Mioglobina
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280608 Mioglobina 1 set
1 options
Código de producto. 30280608 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07MY5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El kit de diagnóstico para mioglobina (MYO) está diseñado para la determinación cuantitativa in vitro de mioglobina (MYO) en sangre completa, suero o plasma humano.
  • El kit de diagnóstico de mioglobina (MYO) (sangre total/suero/plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente.
  • Si la muestra contiene mioglobina, ésta se adhiere a los anticuerpos anti-mioglobina conjugados con microesferas fluorescentes.
  • Luego, el complejo será capturado por los anticuerpos de captura recubiertos en la membrana de nitrocelulosa (línea de prueba).
  • La concentración de mioglobina en la muestra se correlaciona con la intensidad de la señal de fluorescencia capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, el MPQuanti calcula la concentración de mioglobina en la muestra.™ Analizador de inmuflorescencia.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajar con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 5 ̴ 200 ng/mL, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
  • Para el diagnóstico del infarto de miocardio (IM)
Especificaciones
Analitos detectables Mioglobina
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Sangre humana completa, suero humano, plasma humano
Tipo POC, cuantitativo, mioglobina, cardíaco
Formulario Listo para usar (RTU)