Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para la hormona luteinizante (LH) (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280616 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Aumento de LH (hormona luteinizante o hLH)
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280616 Aumento de LH (hormona luteinizante o hLH) 1 set
1 options
Código de producto. 30280616 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07LH5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de diagnóstico para la hormona luteinizante está diseñado para la determinación cuantitativa in vitro de la hormona luteinizante (LH) en sangre completa, suero y plasma humanos.
  • El kit de diagnóstico para LH (sangre total/suero/plasma) está diseñado para la determinación cuantitativa in vitro de la hormona luteinizante (LH) en sangre total/suero/plasma humano como ayuda en la detección de la ovulación.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente. Si la muestra contiene LH, se adhiere a los anticuerpos anti-LH conjugados con microesferas fluorescentes.
  • Luego, el complejo será capturado por los anticuerpos de captura recubiertos en la membrana de nitrocelulosa (línea de prueba).
  • La concentración de LH en la muestra se correlaciona linealmente con la intensidad de la señal de fluorescencia capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, el MPQuanti calcula la concentración de LH en la muestra.™ Analizador de inmuflorescencia.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando sólo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 1-300 mIU/mL, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse en unos pocos segundos (PRUEBA RÁPIDA) o 15 minutos (PRUEBA ESTÁNDAR)
Especificaciones
Analitos detectables Aumento de LH (hormona luteinizante o hLH)
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Sangre humana completa, suero humano, plasma humano
Tipo POC, cuantitativo, LH, hormona
Formulario Listo para usar (RTU)