Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para interleucina-6 (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280617 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Interleucina-6
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280617 Interleucina-6 1 set
1 options
Código de producto. 30280617 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07IL5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de diagnóstico para interleucina-6 está diseñado para la determinación cuantitativa in vitro de interleucina-6 (IL-6) en sangre completa, suero o plasma humano.
  • El kit de diagnóstico de interleucina-6 (sangre total/suero/plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente. Si la muestra contiene IL-6, se adhiere a los anticuerpos anti-IL-6 conjugados con microesferas fluorescentes.
  • Luego, el complejo será capturado por los anticuerpos de captura recubiertos en la membrana de nitrocelulosa (línea de prueba).
  • La concentración de IL-6 en la muestra se correlaciona linealmente con la intensidad de la señal de fluorescencia capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, el MPQuanti calcula la concentración de IL-6 en la muestra.™ Analizador de inmuflorescencia.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 3 5000 pg/mL, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
  • Para el diagnóstico de condiciones inflamatorias y estado inmunológico.
Especificaciones
Analitos detectables Interleucina-6
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Sangre humana completa, suero humano, plasma humano
Tipo POC, cuantitativo, interleucina-6, IL-6
Formulario Listo para usar (RTU)