Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico paraβ -hCG (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280609 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 25 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280609 Kit para 25 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 30280609 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07HCG5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Kit de diagnóstico paraβ -hCG está destinada a la determinación cuantitativa in vitro deβ -gonadotropina coriónica humana (β -hCG) en sangre completa, suero o plasma humano.
  • Kit de diagnóstico paraβ -hCG (sangre total/suero/plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve desde la almohadilla de muestra a la almohadilla absorbente. Si la muestra contieneβ -hCG, se une a las microesferas fluorescentes conjugadas anti-β -anticuerpos hCG.
  • Luego, el complejo será capturado por los anticuerpos de captura recubiertos en la membrana de nitrocelulosa (línea de prueba).
  • La concentración deβ -hCG en la muestra se correlaciona linealmente con la intensidad de la señal de fluorescencia capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, se calcula la concentración de B-hCG en la muestra mediante el MPQuanti.™ Analizador de inmuflorescencia.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 2-200.000 mUI/ml, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
  • Para el diagnóstico deβ -gonadotropina coriónica humana (β -hCG) para evaluar el embarazo
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4 °C a 30 °C
Analitos detectables beta-hCG
Tipo de muestra Sangre humana completa, suero humano, plasma humano
Tipo POC, cuantitativa, beta-hCG, embarazo
Cantidad Kit para 25 pruebas
Formulario Listo para usar (RTU)