Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para HbA1c (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280620 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
HbA1c
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280620 HbA1c 1 set
1 options
Código de producto. 30280620 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07HBA5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
El kit de diagnóstico para HbA1c está diseñado para la determinación cuantitativa in vitro de HbA1c en sangre humana completa como ayuda en el diagnóstico de diabetes y en la identificación de pacientes que pueden estar en riesgo de desarrollar diabetes.
  • El kit de diagnóstico para HbA1c (sangre total) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente. La HbA1c en la muestra se une al anticuerpo HbA1c que está conjugado con microesferas fluorescentes.
  • Luego es capturado por el anticuerpo de hemoglobina (Hb) recubierto en la membrana de nitrocelulosa.
  • La concentración de HbA1c en la muestra se correlaciona linealmente con la intensidad de la señal de fluorescencia.
  • De acuerdo con las dos intensidades de fluorescencia, el MPQuanti™ El analizador de inmuflorescencia calcula el valor del porcentaje de HbA1c en la muestra.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 4 ̴ 14,5%, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 10 minutos.
  • Un marcador de control metabólico a largo plazo en personas con diabetes mellitus
Especificaciones
Analitos detectables HbA1c
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Sangre humana completa
Tipo POC, cuantitativo, HbA1c
Formulario Listo para usar (RTU)