Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para triyodotironina libre (FT3) (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280605 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Triyodotironina libre (T3 )
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280605 Triyodotironina libre (T3 ) 1 set
1 options
Código de producto. 30280605 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07FT35025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de diagnóstico de triyodotironina libre (FT3) está destinado a la determinación cuantitativa in vitro de triyodotironina libre (FT3) en suero o plasma humano.
  • El kit de diagnóstico de triyodotironina libre (FT3) (suero/plasma) detecta FT3 basándose en el inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente.
  • FT3 en la muestra competirá con el T3 antígeno recubierto en la tira.
  • Cuanto menos FT3 haya en la muestra, más microesferas fluorescentes conjugadas con anticuerpos anti-T3 pueden ser capturadas por el T3 antígeno recubierto en la tira.
  • La concentración de FT3 en la muestra está inversamente relacionada con la intensidad de la señal fluorescente capturada en la línea T.
  • Según la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, se calcula la concentración de FT3 en la muestra mediante MPQuanti.™ Analizador de inmuflorescencia.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 1,5-46 pmol/L (0,88-29,8 pg/mL), R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
Especificaciones
Analitos detectables Triyodotironina libre (T3 )
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Suero humano, plasma humano
Tipo POC, Cuantitativo, Libre, T3 , FT3
Formulario Listo para usar (RTU)