Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para tiroxina libre (FT4) (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280618 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
Tiroxina libre (T4 )
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280618 Tiroxina libre (T4 ) 1 set
1 options
Código de producto. 30280618 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07FT45025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de diagnóstico de tiroxina libre (FT4) está destinado a la determinación cuantitativa in vitro de tiroxina libre (FT4) en suero o plasma humano.
  • El kit de diagnóstico de tiroxina libre (FT4) (suero/plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente. La FT4 en la muestra competirá con la T4 antígeno recubierto sobre la membrana.
  • Cuanto menos FT4 haya en la muestra, más microesferas fluorescentes conjugadas con anticuerpos anti-T4 podrán ser capturadas por el T4 antígeno recubierto en la membrana (línea de prueba).
  • La concentración de FT4 en la muestra está inversamente relacionada con la intensidad de la señal fluorescente capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, se calcula la concentración de FT4 en la muestra mediante el MPQuanti.™ Analizador de inmuflorescencia.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 1 ̴ 100 pmol/L, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
Especificaciones
Analitos detectables Tiroxina libre (T4 )
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Suero humano, plasma humano
Tipo POC, Cuantitativo, libre, T4 , FT4
Formulario Listo para usar (RTU)