Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para dímero D (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280622 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 25 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280622 Kit para 25 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 30280622 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07CTNL5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de diagnóstico para dímero D está diseñado para la detección cuantitativa in vitro de dímero D en sangre completa o plasma humano.
  • El kit de diagnóstico para dímero D (sangre total/plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia para medir el dímero D en sangre total o plasma humano como ayuda en el diagnóstico de TVP y EP.
  • La prueba está destinada a ser utilizada por profesionales sanitarios.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente. Si la muestra contiene dímero D, este se adhiere a los anticuerpos anti-dímero D conjugados con microesferas fluorescentes.
  • Luego, el complejo será capturado por los anticuerpos de captura recubiertos en la membrana de nitrocelulosa (línea de prueba).
  • La concentración de dímero D en la muestra se correlaciona con la intensidad de la señal de fluorescencia capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, el MPQuanti calcula la concentración de dímero D en la muestra.™ Analizador de inmuflorescencia.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 1 ̴10 mg/L, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
  • Se utiliza como ayuda en el diagnóstico de TVP y EP.
Especificaciones
Analitos detectables Dímero D
Tipo de muestra Sangre entera humana, plasma humano
Tipo POC, cuantitativo, dímero D
Cantidad Kit para 25 pruebas
Formulario Listo para usar (RTU)