Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para CK-MB (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280615 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 25 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280615 Kit para 25 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 30280615 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07CKMB5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de diagnóstico para CK-MB es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cuantitativa de CK-MB humana en sangre completa, suero o plasma humano.
  • El casete de prueba CK-MB (sangre total/suero/plasma) es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cuantitativa de CK-MB humana en sangre total, suero o plasma humano como ayuda en el diagnóstico de infarto de miocardio (IM).
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente.
  • Si la muestra de prueba contiene CK-MB, se une al anticuerpo CK-MB que está conjugado con microesferas fluorescentes.
  • Luego, el complejo será capturado por el anticuerpo de captura recubierto en la membrana de nitrocelulosa (línea de prueba).
  • La concentración de CK-MB en la muestra se correlaciona linealmente con la intensidad de la señal de fluorescencia capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar del producto, el MPQuanti calcula la concentración de CK-MB en la muestra.™ Analizador de inmuflorescencia.
  • Con marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 0. 2 ̴75 ng/mL, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
Especificaciones
Analitos detectables CK-MB
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Sangre humana completa, suero humano, plasma humano
Tipo POC, CK-MB, cuantitativo
Cantidad Kit para 25 pruebas
Formulario Listo para usar (RTU)