Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para troponina cardíaca I (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280598 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 25 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280598 Kit para 25 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 30280598 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07CTN15025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de diagnóstico para troponina I cardíaca está diseñado para la determinación cuantitativa in vitro de la troponina I cardíaca humana (cTnI) en sangre completa, suero o plasma.
  • El kit de diagnóstico para troponina I cardíaca (sangre total/suero/plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente.
  • Si la muestra contiene cTnI, se adhiere a los anticuerpos anti-cTnI conjugados con microesferas fluorescentes.
  • Luego, el complejo será capturado por los anticuerpos de captura recubiertos en la membrana de nitrocelulosa (línea de prueba).
  • La concentración de cTnI en la muestra se correlaciona con la intensidad de la señal de fluorescencia capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar del producto, el MPQuanti calcula la concentración de cTnI en la muestra.™ Analizador de inmuflorescencia.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajar con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 1 ̴40 ng/mL, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
  • Se utiliza como ayuda en el diagnóstico de infarto de miocardio (IM)
Especificaciones
Analitos detectables Troponina I
Tipo de muestra Sangre humana completa, suero humano, plasma humano
Tipo POC, cTnI, cuantitativo
Cantidad Kit para 25 pruebas
Formulario Listo para usar (RTU)