Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para la proteína C reactiva (PCR) (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280607 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 25 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280607 Kit para 25 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 30280607 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07CRP5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de diagnóstico para la proteína C reactiva está diseñado para la determinación cuantitativa in vitro de la proteína C reactiva (PCR) en sangre completa, suero o plasma humano.
  • El kit de diagnóstico para proteína C reactiva (sangre total/suero/plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente. Si la muestra contiene PCR, ésta se adhiere a los anticuerpos anti-PCR conjugados con microesferas fluorescentes.
  • Luego, el complejo será capturado por los anticuerpos de captura recubiertos en la membrana de nitrocelulosa (línea de prueba).
  • La concentración de PCR en la muestra se correlaciona linealmente con la intensidad de la señal de fluorescencia capturada en la línea T.
  • De acuerdo con la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, el MPQuanti calcula la concentración de PCR en la muestra.™ Analizador de inmuflorescencia.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajar con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 5-100 mg/L, R ≥0,990
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 3 minutos.
Especificaciones
Analitos detectables Proteína C reactiva
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Sangre humana completa, suero humano, plasma humano
Tipo POC, PCR, cuantitativo
Cantidad Kit para 25 pruebas
Formulario Listo para usar (RTU)