Learn More
MP Biomedicals Kit de diagnóstico para 25-hidroxivitamina D (25-OH-VD) (MPQuanti™ solo)
Código de producto. 30280619 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Analitos detectables:
25-OH-Vitamina D
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Analitos detectables Tamaño de la unidad
30280619 25-OH-Vitamina D 1 set
1 options
Código de producto. 30280619 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 07OHVD5025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
El kit de diagnóstico de 25-hidroxivitamina D (25-OH-VD) está destinado a la determinación cuantitativa in vitro de la vitamina D total (D2+D3) en suero o plasma.
  • El kit de diagnóstico para 25-hidroxivitamina D (25-OH-VD) (suero/plasma) se basa en la tecnología de inmunoensayo de fluorescencia.
  • La muestra se mueve a través de la tira desde la almohadilla de muestra hasta la almohadilla absorbente.
  • La vitamina D en la muestra competirá con el antígeno VD-BSA recubierto en la membrana.
  • Cuanto menos vitamina D haya en la muestra, más microesferas fluorescentes conjugadas con anticuerpos anti-VD podrán ser capturadas por el antígeno VD-BSA recubierto en la membrana (línea de prueba).
  • La concentración de vitamina D en la muestra está inversamente relacionada con la intensidad de la señal fluorescente capturada en la línea T.
  • Según la intensidad de fluorescencia de la prueba y la curva estándar, el MPQuanti calcula la concentración de vitamina D en la muestra.™ Analizador de inmuflorescencia para mostrar la concentración de vitamina D en la muestra.
  • Marcado CE
  • Para uso profesional de diagnóstico in vitro
  • Trabajando solo con MPQuanti™ Analizador de inmunofluorescencia
  • Rango de trabajo lineal: 5 -100 ng/ml, (R2) es 0,956
  • Los resultados de la prueba deben interpretarse a los 15 minutos.
  • Se utiliza como ayuda para la evaluación de los niveles de vitamina D.
Especificaciones
Analitos detectables 25-OH-Vitamina D
Método de detección Inmunofluorescencia
Tipo de muestra Suero humano, plasma humano
Tipo POC, cuantitativo, vitamina D, 25-OH-VD
Formulario Listo para usar (RTU)