Learn More
Diafentiurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326632 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326632 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12177000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diafenthiuron
CAS 80060-09-9
Nombres de analitos o componentes Diafenthiuron
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H32 N2 O S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N2OS/c1-15(2)19-13-18(26-17-11-9-8-10-12-17)14-20(16(3)4)21(19)24-22(27)25-23(5,6)7/h8-16H,1-7H3,(H2,24,25,27)
SMILES CC(C)c1cc(Oc2ccccc2)cc(C(C)C)c1NC(=S)NC(C)(C)C
Nombre IUPAC 1-terc-butil-3-[4-fenoxi-2,6-di(propan-2-il)fenil]tiourea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 384.58
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.2235 g/mol