Learn More
Diacetilfluoresceína, Mikromol™
Código de producto. 17911376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17911376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17911376 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1533.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diacetilfluoresceína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetylfluorescein
CAS 596-09-8
Nombres de analitos o componentes Diacetylfluorescein
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H16 O7
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Nombre IUPAC (6'-acetiloxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanten]-3'-il) acetato
Peso molecular (g/mol) 416.38
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416,0896 g/mol