Learn More
Diacetilfluoresceína, LoGiCal
Código de producto. 30462069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462069 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462069 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1533.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetylfluorescein
CAS 596-09-8
Nombres de analitos o componentes Diacetylfluorescein
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H16 O7
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Fluorescein diacetate, Diacetylfluorescein, 3',6'-Bis(acetyloxy)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Nombre IUPAC (6'-acetiloxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanten]-3'-il) acetato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 416.38
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 416,0896 g/mol