Learn More
Diacetilbenzidina, TRC
Código de producto. 30367021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367021 5 g 5 g
30363202 10 g 10 g
30358564 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD3091755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-35-4
Fórmula molecular C16 H16 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 268.31
Nombre IUPAC N-[4-(4-acetamidofenil)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)c2ccc(NC(=O)C)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetylbenzidine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O2/c1-11(19)17-15-7-3-13(4-8-15)14-5-9-16(10-6-14)18-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1212