Learn More
Diacetilfloroglucinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diacetyl Phloroglucinol |
| CAS | 116345-96-1 |
| Fórmula molecular | C10H10O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,5-Diacetoxyphenol, 1,3,5-Benzenetriol Diacetate, 1,3,5-Benzenetriol 1,3-Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O5/c1-6(11)14-9-3-8(13)4-10(5-9)15-7(2)12/h3-5,13H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(O)cc(OC(=O)C)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 210.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0528 |