Learn More
Diacetilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10050060 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 ml, Frasco de vidrio ámbar
Código de producto.
10050060 100 ml, Frasco de vidrio ámbar
1 options
Código de producto. 10050060 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0250/05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 431-03-8
Punto de fusión -4°C
Color Amarillo
pH 3.2
Punto de ebullición 88°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H6O2
Número MDL 8756
Cantidad 100 mL
Clave InChI QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C(C)=O
Nombre IUPAC butano-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 86.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09g/mol
Forma física Líquido