Learn More
Diacetilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Butanedione |
| CAS | 431-03-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3-Butanedione |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C4 H6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | butano-2,3-diona |
| Mostrar más |