Learn More
Diacetil Bis(2,4-dinitrofenilhidrazona), TRC
Código de producto. 30134650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134650 2.5 g 2.50 g
30006886 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4225302.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1179-29-9
Fórmula molecular C16H14N8O8
Peso molecular (g/mol) 446.33
Sinónimo 2,3-Bis[2-(2,4-dinitrophenyl)hydrazone] 2,3-Butanedione, Bis[(2,4-dinitrophenyl)hydrazone] 2,3-Butanedion, NSC 409622;
Nombre IUPAC N-[3-[(2,4-dinitrofenil)hidrazilideno]bután-2-ilideneamino]-2,4-dinitroanilina
SMILES CC(=NNC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=NNC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetyl Bis(2,4-dinitrophenylhydrazone)
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N8O8/c1-9(17-19-13-5-3-11(21(25)26)7-15(13)23(29)30)10(2)18-20-14-6-4-12(22(27)28)8-16(14)24(31)32/h3-8,19-20H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.0935