Learn More
Diacetil 2,4-Dinitrofenilhidrazona, TRC
Código de producto. 30007202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007202 1 g 1 g
30003304 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4225501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2256-00-0
Fórmula molecular C10H10N4O5
Peso molecular (g/mol) 266.21
Sinónimo 2-[2-(2,4-Dinitrophenyl)hydrazone] 2,3-Butanedione, Mono[(2,4-dinitrophenyl)
Nombre IUPAC 3-(2-(2,4-dinitrofenil)hidrazilideno)butan-2-uno
SMILES O=C(C)/C(C)=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetyl 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4O5/c1-6(7(2)15)11-12-9-4-3-8(13(16)17)5-10(9)14(18)19/h3-5,12H,1-2H3/b11-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.07