Learn More
Diacetilo 1000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30328376 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328376 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12175000ME1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Butanedione
CAS 431-03-8
Nombres de analitos o componentes 2,3-Butanedione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H6 O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
SMILES CC(=O)C(=O)C
Nombre IUPAC butano-2,3-diona
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 86.09
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0368 g/mol