Learn More
(Diacetoxiyodo)benceno, TRC
Código de producto. 17973555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973555 100 g 100 g
17945075 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD360500100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3240-34-4
Fórmula molecular C10 H11 I O4
Peso molecular (g/mol) 322.1
Sinónimo (Dihydroxyiodo)benzene, (Diacetoxyiodo)benzene, BAIB, Bis(acetato)phenyliodine, Bis(acetato-κO)phenyliodine, Diacetoxy(phenyl)iodine, Iodobenzene Diacetate, Iodophenyl Diacetate, Iodosobenzene Diacetate, Iodosylbenzene Diacetate, NSC 226375, NSC 23801, PIDA, Phenyliodine Diacetate, Phenyliodine(III) Diacetate, Phenyliodo Diacetate, Phenyliodonium Diacetate, Phenyliodoso Acetate, Phenyliodoso Diacetate, Phenyliodosyl Diacetate, [Bis(acetoxy)iodo]benzene, Iodosodiacetate Benzene;
Nombre IUPAC [acetato acetoxi(fenil)-λ3-iodano]
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Diacetoxyiodo)benzene
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.9702