Learn More
Diacetoxibuteno, TRC
Código de producto. 30179978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179978 100 mg 100 miligramos
30179977 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD422425100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18085-02-4
Fórmula molecular C8 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 172.1785
Sinónimo 3-Butene-1,2-diol, diacetate (8CI,9CI), 1,2-Diacetoxy-3-butene, 1-Butene-3,4-diol diacetate, 1-Butene-3,4-diyl diacetate, 2-(Acetoxymethyl)-3-acetoxy-1-propene, 3,4-Diacetoxy-1-butene, 3,4-Diacetyloxy-1-butene, Diacetoxybutene, 3-Butene-1,2-diol, 1,2-diacetate
Nombre IUPAC 2-acetiloxibut-3-acetato de enil
SMILES CC(=O)OCC(OC(=O)C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Acetoxymethyl)-3-acetoxy-1-propene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O4/c1-4-8(12-7(3)10)5-11-6(2)9/h4,8H,1,5H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0736