Learn More
Diacetona-D-glucosa, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423037 500 g 500 g
11403037 25 g 25 g
11413037 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15568.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 582-52-5 | C12H20O6 | 260.286 g/mol
It is mainly used in biochemical reaction and used as medicine intermediate. It is used in synthesize for below products: L-gulose;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-gulofuranose; Alllose; ;1,2:5,6-Double-O-Isopropylidene-3-C-(1-Methoxycarbonyl)Ethide-alfa-D-Furanose) ;1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-ribo-hexofuranose-3-ulose;6-deoxy idose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en la reacción bioquímica y como intermediario en medicamentos. Se usa en la síntesis de los siguientes productos: L-gulosa; 1,2:5,6-di-O-isopropilideno-a-D-gulofuranosa; alulosa; 1,2:5,6-doble-O-isopropilideno-3-C-(1-metoxicarbonil)etida-alfa-D-furanosa); 1,2:5,6-di-O-isopropilideno-a-D-ribo-hexofuranosa-3-ulosa; 6-desoxi idosa.
Solubilidad
La solubilidad en agua caliente da una turbidez muy leve.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 582-52-5
Fórmula molecular C12H20O6
Peso molecular (g/mol) 260.286
Número MDL MFCD00005544
Clave InChI KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Sinónimo 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
PubChem CID 40469256
Nombre IUPAC (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetone-D-glucose
Punto de fusión 107°C to 110°C
Cantidad 500 g
Beilstein 84386
Índice Merck 14,2965
Rotación óptica −11° (c=5 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.29
Porcentaje de pureza ≥98%