Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diacetona-D-glucosa, 98+ %
Código de producto. 13428308 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13428308 500 g Frasco de plástico 500 g
10745371 25 g Frasco de plástico 25 g
10182280 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13428308 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 112015000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 582-52-5 | C12H20O6 | 260.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 582-52-5
Fórmula molecular C12H20O6
Peso molecular (g/mol) 260.28
Número MDL MFCD00005544
Clave InChI KEJGAYKWRDILTF-MQIGXGKASA-N
Sinónimo 1,2:5,6-diisopropylidene-d-glucose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, 3ar,5r,6s,6as-5-4s-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol
PubChem CID 40469256
Nombre IUPAC (3aR,5S,6S,6aS)-5-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetone-D-glucose
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 107.0°C to 110.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 31,155
Índice Merck 15,2968
Rotación específica − 11.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in chloroform,alcohol,acetone,and warm ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.28
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo