Learn More
Diacetona-D-galactosa, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431367 5 g 5 g
11441367 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24899.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4064-06-6 | C12H20O6 | 260.29 g/mol
Diacetone-D-galactose is used to produce diacetone-d-galacturonic acid and oxalic acid. It is mainly used in biochemical reaction and used as medicine intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diacetona-D-galactosa se utiliza para producir ácido diacetona-d-galacturónico y ácido oxálico. Se utiliza principalmente en reacciones bioquímicas y se utiliza como producto intermedio en medicina.
Solubilidad
Soluble en acetona, cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar sin contacto con el aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4064-06-6
Fórmula molecular C12H20O6
Peso molecular (g/mol) 260.29
Número MDL MFCD00063225
Clave InChI POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
PubChem CID 70793572
Nombre IUPAC [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetrametilo-5,5a,8a,8b-tetrahidro-3aH-di[1,3]dioxolo[4,5-a
SMILES CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetone-D-galactose
Densidad 1.143
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in Acetone,Chloroform and Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.29
Porcentaje de pureza 97%