Learn More
Alcohol de diacetona, TRC
Código de producto. 30179674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179674 25 mL 25 ml
30178993 500 mL 500 ml
30179118 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD67990025ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-42-2
Fórmula molecular C6 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Sinónimo 2-Pentanone, 4-hydroxy-4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone (ACI), 2-Hydroxy-2-methyl-4-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, 2-Methyl-4-oxo-2-pentanol, 2-Methyl-4-oxopentan-2-ol, 4-Hydroxy-2-keto-4-methylpentane, 4-Hydroxy-4-methyl-2-oxopentane, 4-Methyl-4-hydroxy-2-pentanone, Acetonyldimethylcarbinol, Diacetone alcohol, Diketone alcohol, NSC 9005, Pyranton A, Tyranton
Nombre IUPAC 4-hidroxi-4-metilpentano-2-ona
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0837