Learn More
Alcohol de diacetona, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10614722 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10614722 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10614722 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/0150/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
CAS 123-42-2
Presión de vapor 1mmHg at 20°C
Viscosidad 3.22 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 4
Forma física Líquido
Fórmula molecular C6H12O2
Número MDL 4471
Punto de fusión -42.8°C
Punto de ebullición 166°C
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.