Learn More
Acrilamida diacetónica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488476 50 g 50 g
11498476 250 g 250 g
11478476 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15940.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2873-97-4 | C9H15NO2 | 169.22 g/mol
Diacetone acrylamide is used in epoxy resin, acryl emulsion, water based paints, waste water treatment, photosensitive resins, waterborne coatings and gel electrophoresis. It is also used in the manufacture of permanent press fabrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acrilamida diacetónica se utiliza en resina epoxi, emulsión acrílica, pinturas a base de agua, tratamiento de aguas residuales, resinas fotosensibles, revestimientos a base de agua y electroforesis en gel. También se utiliza en la fabricación de tejidos de planchado permanente.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, benceno y tetrahidrofurano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2873-97-4
Fórmula molecular C9H15NO2
Peso molecular (g/mol) 169.22
Número MDL MFCD00008788
Clave InChI OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diacetone acrylamide, diacetoneacrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-2-methyl-4-oxopentan-2-yl acrylamide, n-2-2-methyl-4-oxopentyl acrylamide, acrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl-2-propenamide, acrylamide, n,n-diacetonyl, ccris 5898
PubChem CID 17888
Nombre IUPAC N-(2-metil-4-oxopentan-2-il)prop-2-enamida
SMILES CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetone acrylamide
Punto de fusión 54°C to 56°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 1928444
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2963
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,benzene and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza 99%