Learn More
Diacetone acrylamide, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10623162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10623162 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10623162 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352320050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetone acrylamide
Nombre de nota 99%
CAS 2873-97-4
Punto de fusión 53°C to 57°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H15NO2
Fórmula lineal CH2CHC(O)NHC(CH3)2CH2C(O)CH3
Número MDL MFCD00008788
Cantidad 5 g
Sinónimo diacetone acrylamide, diacetoneacrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl acrylamide, 2-propenamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-2-methyl-4-oxopentan-2-yl acrylamide, n-2-2-methyl-4-oxopentyl acrylamide, acrylamide, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl, n-1,1-dimethyl-3-oxobutyl-2-propenamide, acrylamide, n,n-diacetonyl, ccris 5898
Clave InChI OMNKZBIFPJNNIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(C)(C)NC(=O)C=C
Nombre IUPAC N-(2-metil-4-oxopentan-2-il)prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 169.22
PubChem CID 17888
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Crystalline Powder or Flakes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diacetone acrylamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.