Learn More
Clorhidrato de diacetolol, LoGiCal
Código de producto. 30461719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461719 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461719 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0435.02
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetolol Hydrochloride
CAS 73899-76-0
Nombres de analitos o componentes Diacetolol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H24 N2 O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acebutolol Hydrochloride Imp. B (EP), Acebutolol Imp. B (EP), Acebutolol USP Related Compound B, Acebutolol USP RC B, N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetamide Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Diacetolol Hydrochloride, Acebutolol Related Compound B as Hydrochloride, Acebutolol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Acebutolol Impurity B as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24N2O4.ClH/c1-10(2)17-8-14(21)9-22-16-6-5-13(18-12(4)20)7-15(16)11(3)19;/h5-7,10,14,17,21H,8-9H2,1-4H3,(H,18,20);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(NC(=O)C)cc1C(=O)C
Nombre IUPAC N-[3-acetil-4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]acetamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 344.83
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1503 g/mol