Learn More
Diacetina (mezcla), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diacetin (Mixture) |
| CAS | 25395-31-7 |
| Fórmula molecular | C7H12O5 |
| Cantidad | 5 g |
| SMILES | CC(=O)OCC(CO)OC(=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |