Learn More
Diacetina, isómeros mixtos, téc., ca. 50 %, triacetina y monoacetina restantes, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363326 1000 g 1 Kg
11353326 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12708.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25395-31-7 | C7H12O5
Diacetin is widely used as plasticizer. It has been used to design and evaluate gliclazide push-pull osmotic pump (PPOP) coated with aqueous colloidal polymer dispersions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diacetina se utiliza de manera común como plastificante. Se ha empleado para diseñar y evaluar la bomba osmótica de empuje-tracción de gliclazida (PPOP) revestida con dispersiones acuosas de polímeros coloidales.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25395-31-7
Fórmula molecular C7H12O5
Número MDL MFCD00008717
Sinónimo glyceryl diacetate, 1,2-diacetin, glycerol diacetate, 1,2,3-propanetriol, diacetate, 3-hydroxypropane-1,2-diyl diacetate, glycerol 1,2-diacetate, 1,2-diacylglycerol, 2,3-diacetin, 1,2-diacetylglycerol, acetin, di
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetin
Nombre de nota mixed isomers
Densidad 1.19
Punto de ebullición 250°C to 280°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 141°C (285°F)
Notas del porcentaje del ensayo remainder triacetin and monoacetin
Índice de refracción 1.444
Cantidad 1000 g
Beilstein 1706903
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2961
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza ∼50%
Grado Técnico