Learn More
Diacetina, 50 %, grado técnico, resto triacetina y monoacetina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685481 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10157130 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10685481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406300050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25395-31-7 | C7H12O5 | 176.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diacetin
Nombre de nota pract., 98%
CAS 25395-31-7, 102-76-1, 26446-35-5
Color Incolora
Densidad 1.1875g/mL
Punto de ebullición 280.0°C
Temperatura de inflamación 141°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 45% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H12O5
Fórmula lineal (CH3COO)2C3H5OH
Índice de refracción 1.4400 to 1.4500
Número MDL MFCD00008717
Cantidad 5 g
Valor de saponificación 542 to 605mg KOH/g
Índice Merck 15, 2964
Gravedad específica 1.1875
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Peso molecular (g/mol) 176.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 50%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) De 24 a 28 % de monoacetina, de 41 a 47 % de diacetina, de 22 a 28 % de triacetina (normalmente)
Forma física Líquido