Learn More
Aceclofenaco diacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diacetic Aceclofenac |
| CAS | 1216495-92-9 |
| Fórmula molecular | C20 H17 Cl2 N O8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [[[[[[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetyl]oxy]acetic Acid, Aceclofenac Imp. H (EP), Diacetic Aceclofenac, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid 2-[2-(carboxymethoxy)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17Cl2NO8/c21-13-5-3-6-14(22)20(13)23-15-7-2-1-4-12(15)8-17(26)30-10-19(28)31-11-18(27)29-9-16(24)25/h1-7,23H,8-11H2,(H,24,25) |
| SMILES | OC(=O)COC(=O)COC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[2-[2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetil]oxiacetil]oxiacetil]oxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 470.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.0331 |